Kluczowe dokumenty
92325
Bacillus ChromoSelect Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonim(y):
Bacillus cereus ChromoSelect Agar
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15.0 g/L
chromogenic mixture, 3.2 g/L
D-mannitol, 10.0 g/L
meat extract, 1.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 10 g/L
phenol red, 0.025 g/L
sodium chloride, 10.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
pH końcowe
7.1±0.2 (25)
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
selective and differential for Bacillus cereus
selective and differential for Bacillus spp.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?