Kluczowe dokumenty
90925
Millipore
Klebsiella ChromoSelect Selective Agar Base
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonim(y):
Klebsiella Selective ChromoSelect Agar Base
About This Item
Kod UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.74
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15.0 g/L
bile salts mixture, 1.5 g/L
chromogenic mixture, 0.2 g/L
petone, special, 12.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L
yeast extract, 7.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
pH końcowe
7.1±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
selective and differential for Klebsiella spp.
Zastosowanie
Klebsiella ChromoSelect Selective Agar Base for selective isolation and easy detection of Klebsiella species from water and other sources. This medium can also be used in membrane filtration procedure.
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 20,4 g w 500 ml wody destylowanej. Podgrzać do wrzenia w celu całkowitego rozpuszczenia pożywki. NIE STERYLIZOWAĆ W AUTOKLAWIE. Schłodzić do temperatury 45-50°C i aseptycznie dodać uwodnioną zawartość 1 fiolki Klebsiella Selective Supplement (nr kat. 15821). Dobrze wymieszać i przelać do sterylnych płytek Petriego.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ilenys M Pérez-Díaz et al.
Food microbiology, 77, 10-20 (2018-10-10)
Limited documentation of the cucumber fermentation microbiome has impeded the understanding of the role of microbes on the quality of finished products. We characterized the microbiome of fresh and fermented cucumber samples using culture dependent and independent techniques, with an
Produkty
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms