94029
Legionella Selective Supplement IV
suitable for microbiology
About This Item
Kod UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
Polecane produkty
agency
according to ISO 11731:2017
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Legionella spp.
Zastosowanie
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Legionella species.
Komponenty
(per vial, sufficient for 500 mL medium)
Polymyxin B sulfate 25′000 units,
Glycine 1.5 g,
Anisomycin 40mg,
Vancomycin 0.5mg,
Bromothymol blue 5mg,
Bromocresol purple 5mg
Polymyxin B sulfate 25′000 units,
Glycine 1.5 g,
Anisomycin 40mg,
Vancomycin 0.5mg,
Bromothymol blue 5mg,
Bromocresol purple 5mg
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)