Merck
16593
Millipore
Hybriscan D kit
Legionella, suitable for environmental, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Synonim(y):
Legionella 4495D, FastScan Legionella
About This Item
Kod UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
Nazwa produktu
4495DLegionella, suitable for environmental, microbiology, suitable for microbe id | in situ hybriziation
producent / nazwa handlowa
(HybriScan)
metody
microbe id | in situ hybriziation: suitable
Zastosowanie
environmental
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Legionella spp.
Opis ogólny
Zestawy 4495 D wykrywają i jednocześnie identyfikują mikroorganizmy przy użyciu rRNA jako celu detekcji. Zasada opiera się na hybrydyzacji kanapkowej in situ z dwiema specyficznymi sondami. Ponieważ rRNA martwych komórek ulega degradacji w obecności RNazy, wykrywane są tylko żywe komórki. Każda komórka ma kilka tysięcy kopii rRNA, więc ani PCR, ani polimeraza nie są potrzebne do tej technologii, co oznacza, że ten test biologii molekularnej nie jest hamowany przez matrycę próbki, na przykład żywność, napoje i wodę.
Cechy i korzyści
  • Czułość (po wstępnym wzbogaceniu): 1-10 cfu/L
  • Czułość (jtk/test): 1000
Informacje prawne
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Zestawy testowe HybriScan do wykrywania bakterii Legionella | Sigma-Aldrich
HybriScan Test Kits for Legionella Detection | Sigma-Aldrich
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
Powiązane treści
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
Szybkie badanie molekularne napojów, wody, ścieków i żywności pod kątem obecności mikroorganizmów