Merck
CRM11371M
Millipore
Tatlockia micdadei NCTC 11371 LENTICULE® discs
500-50000 CFU, suitable for microbiology, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
T. micdadei NCTC 11371 Średnia liczba krążków 8841, Certyfikowany materiał referencyjny, Legionella micdadei NCTC 11371 Średnia liczba LENTICULE® krążków 500-50000 CFU, Normy mikrobiologiczne
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Formularz
disc (hydrosoluble)
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
Tatlockia micdadei
Tatlockia spp.
Legionella spp.
Opis ogólny
Krążki Tatlockia micdadei NCTC 11371 Medium count 8841 to certyfikowane standardy mikroorganizmów (certyfikowane mikrobiologiczne materiały odniesienia), które mogą być stosowane jako ilościowe i jakościowe organizmy kontrolne. Zawierają one jednostki tworzące kolonie (CFU) w zakresie 500-50000 CFU na krążek. Technologia ta pozwala na długotrwałe przechowywanie i sprawia, że organizmy są odporne na zmiany temperatury. Są one przeznaczone do codziennego stosowania jako wewnętrzne organizmy kontroli jakości. Mikroorganizmy te są certyfikowane zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i produkowane w powtarzalnych warunkach zgodnych z normą ISO 17034 przy użyciu uwierzytelnionych szczepów NCTC. Te gotowe do użycia kontrole mikrobiologiczne minimalizują potrzebę utrzymywania szczepów kontrolnych w laboratorium testowym i gwarantują uwierzytelnioną kulturę kontrolną dla każdego testu kontroli jakości. Krążki 8841 są przygotowywane z identyfikowalnej kultury uzyskanej metodą liofilizacji z National Collection of Type Cultures (NCTC) lub National Collection of Pathogenic Fungi (NCPF) i są produkowane przez Sigma-Aldrich na licencji UK Health Security Agency.
Zastosowanie
Krążki Tatlockia micdadei NCTC 11371 o średniej liczbie 8841 są stosowane jako szczepy referencyjne w rutynowej kontroli jakości żywności, napojów, wody i testów środowiskowych. Ponadto doskonale nadają się do stosowania w opracowywaniu i walidacji metod, jako kultury starterowe oraz do badań naukowych i celów edukacyjnych.
Cechy i korzyści
  • Gotowy do użycia w dogodnych zakresach CFU
  • Nie wymaga rozcieńczania
  • Szybkie nawodnienie w 10 minut
  • Co najmniej 16-miesięczny okres przechowywania w standardowej zamrażarce -20 °C
  • W komplecie z kompleksowym certyfikatem analizy
  • Brak konieczności utrzymywania kultur podstawowych
  • Nie jest wymagany czas regeneracji ani etap wstępnego wzbogacania
  • Solidny, wydajny i niezawodny
  • Łatwy w użyciu
  • Opłacalność
Inne uwagi
Pochodzenie szczepu: NCTC 11371
Inne kolekcje kultur komórkowych:
  • DSM 16640
  • 6398 33218
Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do bazy danych BacDive zawierającej więcej informacji o metabolizmie, genomie, podłożach wzrostowych i innych.
Strain History - Accessioned into the NCTC in 1980 < G. K. Morris (CDC, Atlanta, GA, USA). Isolation substrate unknown, geographic origin unknown, before 1981.
Informacje prawne
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
Lenticule is a registered trademark of The Secretary of State for Health (United Kingdom)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS™, krążki LENTICULE® firmy Millipore®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS, krążki LENTICULE® firmy Supelco®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.