Kluczowe dokumenty
P9352
Millipore
Perfringens T.S.C. supplement
suitable for microbiology
Synonim(y):
Perfringens Tryptose-Sulfite-Cycloserine-Supplement, Tryptose Sulphite Cycloserine Supplement, Perfringens
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
sterylność
sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Clostridium spp.
Zastosowanie
Recommended for the selective isolation of Clostridium perfringens.
Komponenty
Component: D-Cycloserine 200.00 mg
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)