85627
SPS Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Synonim(y):
Perfringens Selective Agar acc. to Angelotti
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 13.9 g/L
casein peptone, 15 g/L
ferric citrate, 0.5 g/L
polymyxin B sulfate, 0.01 g/L
sodium sulfadiazine, 0.12 g/L
sodium sulfite, 0.5 g/L
yeast extract, 10 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
selective and differential for Clostridium spp.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
An article regarding the Role of Clostridium perfringens and their detection, identification, and differentiation from Sigma-Aldrich.com