Kluczowe dokumenty
1.10235
Millipore
Agar SPS
GranuCult® plus, suitable for microbiology, for Clostridium spp.
Synonim(y):
Agar selektywny Perfringens, Agar selektywny Perfringens wg ANGELOTTI, Agar selektywny ANGELOTTI Perfringens, Agar siarczynowy z polimyksyną i sulfadiazyną
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
granular
opakowanie
pkg of 500 g
producent / nazwa handlowa
GranuCult® plus
warunki przechowywania
dry media (Keep tightly closed)
metody
microbiological culture: suitable
kolor
light brown
pH
6.9-7.1 (35 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
rozpuszczalność
40 g/L
gęstość nasypowa
580 kg/m3
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
Clostridium perfringens
Clostridium spp.
Opis ogólny
Podłoże Sulfite Polymyxin Sulfadiazine (SPS) Agar zawiera szerokie spektrum składników odżywczych. Większość clostridiów (w tym C. perfringens) redukuje siarczyn do siarczku, który reaguje z cytrynianem żelaza i powoduje, że kolonie stają się czarne. Inne mikroorganizmy redukujące siarczyny są tłumione przez polimyksynę i sulfadiazynę (sulfapirymidynę). Niska zawartość siarczynów pozwala na wzrost nawet wrażliwych na siarczyny klostridiów, które wykazują odpowiednie zaczernienie kolonii.
Zastosowanie
Agar SPS jest odpowiedni do izolacji i oznaczania liczby Clostridium perfringens i Clostridium botulinum we wszystkich rodzajach żywności.
Cechy i korzyści
  • GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
  • Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Komentarz do analizy
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 6.8 - 7.2
Wzrost (Clostridium perfringens ATCC 10543): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Clostridium sporogenes ATCC 11437): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): brak do dobrego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): brak do słabego
Czernienie (Clostridium perfringens ATCC 10543): +
Blacking (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)): +
Blacking (Clostridium sporogenes ATCC 11437): +
Blacking (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Blacking (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): -
Inkubacja: 48 godzin; 35 °C; tlenowa.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
polecane
Numer produktu
Opis
Cennik
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3