Kluczowe dokumenty
1.06585
di-Sodium hydrogen phosphate
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, USP, E 339
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Sodium phosphate dibasic, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium hydrogenphosphate
About This Item
Polecane produkty
agency
BP
JPE
Ph. Eur.
USP
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Formularz
solid
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25°C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
250 °C (decomposition)
Zastosowanie
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1