Kluczowe dokumenty
1.06566
Supelco
Dwuzasadowy fosforan sodu
anhydrous 99.99 Suprapur®
Synonim(y):
Wodorofosforan dwusodowy
About This Item
Wzór liniowy:
Na2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-448-7
NACRES:
NB.21
klasa czystości
for inorganic trace analysis
Poziom jakości
Próba
99.99%
Formularz
solid
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25°C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
250 °C (decomposition)
rozpuszczalność
77 g/L
gęstość nasypowa
880 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Czystość (metaliczna): ≥ 99,99 %
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 99,0 %
Absorbancja (przy 260 nm; 10 %; 2 cm; woda): ≤ 0.010
Chlorek (Cl): ≤ 5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 30 ppm
Azot całkowity (N): ≤ 10 ppm
As (Arsen): ≤ 0.1 ppm
Ba (Bar): ≤ 10.0 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.50 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.010 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.050 ppm
Cs (Cesium): ≤ 5 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 2.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Li (Lit): ≤ 1.0 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0.10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.010 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.050 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.010 ppm
Rb (Rubid): ≤ 5.0 ppm
Sm (Samar): ≤ 0.010 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.50 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,01 ppm
Y (Itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (Iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,050 ppm
Informacje prawne
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1