Kluczowe dokumenty
5.43840
Supelco
Sodium dihydrogen phosphate anhydrous
for HPLC LiChropur
Synonim(y):
Sodium dihydrogen phosphate anhydrous, Sodium biphosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H2NaO4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Numer indeksu EC:
231-449-2
NACRES:
NA.21
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
pH
4.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
rozpuszczalność
850 g/L
gęstość nasypowa
940 kg/m3
Zastosowanie
environmental
food and beverages
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sodium dihydrogen phosphate anhydrous iscommonly used in high-performance liquid chromatography (HPLC) as a bufferingagent to control the pH of the mobile phase.
Zastosowanie
Sodium dihydrogen phosphate anhydrous can be used as an a buffering agent:
  • For the mobile phase in RP-HPLC for the simultaneous determination of pyridoxine hydrochloride and meclizine hydrochloride in pharmaceutical formulations.
  • In the heparin hydrolysis.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1