Kluczowe dokumenty
1.37009
Potassium chloride
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Produkcja farmaceutyczna
About This Item
Polecane produkty
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Poziom jakości
opis
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP,JP
linia produktu
EMPROVE® EXPERT
Formularz
solid
Właściwości
RNase and DNase free
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1413 °C/1013 hPa
mp
770 °C (lit.)
gęstość
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Due to its low microbial and endotoxin limits, Potassium chloride Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1