Kluczowe dokumenty
W1761
Millipore
Wilkins Chalgren anaerobic agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Kod UNSPSC:
41171605
NACRES:
NA.85
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.1±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
cleaning products
clinical testing
cosmetics
food and beverages
personal care
microbiology
przydatność
anaerobic bacteria
selective for Bacteroides spp.
selective for Bifidobacterium spp.
selective for Clostridium spp.
Zastosowanie
Used for the isolation of anaerobic bacteria.
Komponenty
Ingredients (g/L)
Casein enzymatic hydrolysate, 10.00
Peptic digest of animal tissue, 10.00
Yeast extract, 5.00
Dextrose, 1.00
Sodium chloride, 5.00
L-Arginine, 1.00
Sodium pyruvate, 1.00
Hemin, 0.005
Menadione, 0.0005
Agar, 10.00
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 43 g podłoża Wilkins Chalgren Anaerobic Agar w 1000 ml wody destylowanej. Podgrzać do wrzenia w celu całkowitego rozpuszczenia pożywki. Dozować i sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut. Schłodzić do temperatury 50°C przed dodaniem badanych antybiotyków. W celu hodowli beztlenowców dodać 2 fiolki suplementu bez zarodników (nr kat. N8781) lub 2 fiolki suplementu beztlenowców G.N. Spore (nr kat. G3789), w zależności od potrzeb, do sterylnej stopionej pożywki przed wylaniem jej na sterylne płytki Petriego.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
T D Wilkins et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 10(6), 926-928 (1976-12-01)
A medium is described which was designed for use in testing the minimal inhibitory concentration of antibiotics for anaerobic bacteria by agar dilution. It contains: Trypticase (1%), Gelysate (1%), yeast extract (0.5%), glucose (0.1%), pyruvate (0.1%), arginine (0.1%), NaCl (0.5%)
Produkty
Probiotics are defined as live bacteria with beneficial effects to the health of the host organism. Pimarily lactic acid bacteria (LAB) and bifidobacteria are used as probiotics, however certain yeasts and bacilli are also known to have positive effects
Molecular biology-based methods, like PCR, can be used for lactobacilli detection.
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.