46379
Meat Liver Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Liver Meat Agar
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 11.0 g/L
ammonium ferric citrate, 0.5 g/L
D(+)-glucose, 0.75 g/L
meat liver base, 20.0 g/L
sodium sulfite, 1.2 g/L
starch, 0.75 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.6±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
anaerobic bacteria
nonselective and differential for Clostridium spp.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.