Key Documents
83920
Rogosa Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15 g/L
ammonium citrate, 2 g/L
casein peptone, 10 g/L
ferrous sulfate, 0.034 g/L
D(+)-glucose, 20 g/L
magnesium sulfate, 0.575 g/L
manganous sulfate, 0.12 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 6 g/L
sodium acetate, 15 g/L
yeast extract, 5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
metody
microbiological culture: suitable
Zastosowanie
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
selective for Bifidobacterium spp.
selective for Lactobacillus spp.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?