Merck
46959
Supelco
Tiamulin fumarate
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Thiamutilin fumarate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H51NO8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
609.81
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CCN(CC)CCSCC(=O)O[C@@H]1C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]23CC[C@@H](C)[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)CC3
InChI
1S/C28H47NO4S.C4H4O4/c1-8-26(6)17-22(33-23(31)18-34-16-15-29(9-2)10-3)27(7)19(4)11-13-28(20(5)25(26)32)14-12-21(30)24(27)28;5-3(6)1-2-4(7)8/h8,19-20,22,24-25,32H,1,9-18H2,2-7H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t19?,20-,22+,24-,25-,26+,27-,28-;/m0./s1
Klucz InChI
YXQXDXAHCSEVSD-IHAONTCTSA-N
Opis ogólny
Sigma-Aldrich oferuje fumaran tiamuliny do różnych zastosowań, które obejmują między innymi analizy środowiskowe, żywności i napojów, kryminalistyczne, petrochemiczne i farmaceutyczne. Czystość substancji chemicznej wynosi około 99%, chyba że zaznaczono inaczej.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Petra Reinhold et al.
Veterinary journal (London, England : 1997), 187(3), 405-407 (2010-08-31)
The effect of short-term antimicrobial treatment on natural excretion of Chlamydia suis in rectal swabs and C. suis and Chlamydophila psittaci in nasal swabs was investigated in 47 clinically normal piglets by quantitative real-time PCR. Pigs were treated IM with
Harold M J F van der Heijden et al.
Tijdschrift voor diergeneeskunde, 136(6), 410-416 (2011-06-28)
Histomonosis, a parasitic disease of galliformes and sporadically of other birds caused by Histomonas meleagridis, can result in very high mortality, especially in turkeys. The ban on the last antihistomonal drug prompted an urgent search for alternative prevention and treatment
K M S Islam et al.
Poultry science, 88(11), 2353-2359 (2009-10-17)
Tiamulin hydrogen fumarate is a semisynthetic derivative of the diterpene antibiotic pleuromutilin used in poultry medicine to treat mainly Mycoplasma- and Brachyspira-related diseases. Its use over 30 yr has not generally increased the development of resistance to these pathogens but
Andrew Pridmore et al.
Veterinary microbiology, 151(3-4), 409-412 (2011-04-19)
Tiamulin activity was measured against 19 UK field isolates of Actinobacillus pleuropneumoniae collected between 2003 and 2009 and the type strain ATCC 27090 as a control, with the intention of comparing broth with serum as growth media. Broth microdilution MIC/MBC
R Hauck et al.
Avian diseases, 54(2), 936-938 (2010-07-09)
In this study, we investigated the activity of tiamulin fumerate against three strains of Histomonas meleagridis in vitro under different conditions. Tiamulin reduced histomonal growth of all three strains at concentrations of 20 ppm and higher. Cultures in phosphate-buffered saline-based