Kluczowe dokumenty
R1148
Rogosa SL agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
100
200
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
5.4±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
bioburden testing
clinical testing
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
selective by low pH for Lactobacillus spp.
Zastosowanie
Komponenty
Tryptose, 10.00
Yeast extract, 5.00
Dextrose, 10.00
Arabinose, 5.00
Saccharose, 5.00
Sodium acetate, 15.00
Ammonium citrate, 2.00
Monopotassium phoshate, 6.00
Magnesium sulphate, 0.57
Manganese sulphate, 0.12
Ferrous sulphate, 0.03
Polysorbate 80, 1.00
Agar, 15.00
Uwaga dotycząca przygotowania
DO NOT AUTOCLAVE.
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Molecular biology-based methods, like PCR, can be used for lactobacilli detection.
Tradycyjne metody opierają się na morfologii, metodach barwienia, reakcjach enzymatycznych (metabolizm) i różnych mediach.
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.