91365
Reinforced Clostridial Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
RCA, RCM Agar
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 13.5 g/L
beef extract, 10 g/L
casein enzymatic hydrolysate, 10 g/L
L-cysteine hydrochloride, 0.5 g/L
dextrose, 5 g/L
sodium acetate, 3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
starch soluble, 1 g/L
yeast extract, 3 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.8±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary
microbiology
przydatność
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Clostridium spp.
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
An article regarding the Role of Clostridium perfringens and their detection, identification, and differentiation from Sigma-Aldrich.com