Key Documents
27546
Clostridial Nutrient Medium
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Synonim(y):
RCM, Reinforced Clostridial Medium
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 0.5 g/L
L-cysteine hydrochloride, 0.5 g/L
D(+)-glucose, 5.0 g/L
meat extract, 10.0 g/L
peptone, 5.0 g/L
sodium acetate, 3.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
starch, 1.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.8±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
sample preparation
microbiology
przydatność
anaerobic bacteria
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for coliforms
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?