Kluczowe dokumenty
1.05410
Millipore
Wzmocniony agar klostridialny (RCA)
for microbiology
Synonim(y):
RCM
About This Item
Kod UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Poziom jakości
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
GranuCult® plus
metody
microbiological culture: suitable
pH
6.7-6.9 (37 °C, 50 g/L in H2O, after autoclaving)
rozpuszczalność
50 g/L
gęstość nasypowa
670 kg/m3
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
Clostridium spp.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3