Kluczowe dokumenty
69527
Modified Giolitti and Cantoni Broth (ISO)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Giolitti Cantoni Broth, Modified (ISO)
About This Item
Polecane produkty
agency
according to ISO 6888-3:2003
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
beef extract, 5.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 10.0 g/L
glycine, 1.2 g/L
lithium chloride, 5.0 g/L
mannitol, 20.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium pyruvate, 3.0 g/L
yeast extract, 5.0 KBE/mL
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.9±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
sample preparation
microbiology
przydatność
Staphylococcus spp.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?