Merck
60983
Millipore
Kovac′s reagent for indoles
suitable for microbiology
Synonim(y):
4-(Dimethylamino)benzaldehyde solution, Indole reagent according to Kovac
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19
Beilstein:
4132845
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41171621
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.85
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Poziom jakości
skład
n-butanol
4-dimethylaminobenzaldehyde
hydrochloric acid
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.400-1.420
Zastosowanie
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Escherichia coli
coliforms
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kovac′s reagent for indoles is a solution of 4-(dimethylamino)benzaldehyde and hydrochloric acid in n-butanol.
Zastosowanie
Kovac′s reagent for indoles has been used for enumerating E. coli O157:H7 in ground beef samples in different scenarios of stored, thawed, and as cooked patty samples. It has also been used for E coli enumeration in dewatered blackwater.
Działania biochem./fizjol.
Kovac′s reagent detects the indole and aids in identifying the indole-positive and indole-negative microorganisms. E. coli can split tryptophan into indole and α-aminopropionic acid in the presence of the enzyme tryptophanase. p-Aminobenzaldehyde present in the reagent reacts with indole to form a cherry-red complex, that is soluble in alcohol, ether, and chloroform. It is recommended to use glucose free media and peptone with a high tryptophan content for the test.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stavros G Manios et al.
Meat science, 101, 25-32 (2014-12-03)
The effect of common handling practices (i.e., freezing, thawing and cooking) of beef patties on the survival of Salmonella spp. and Escherichia coli O157:H7, was evaluated. Inoculated ground beef was stored at -22 °C for 5 and 75 days. After
Ragnhildur Gunnarsdóttir et al.
Environmental science & technology, 46(22), 12408-12416 (2012-11-02)
Wastewater treatment in many Arctic regions is inadequate, even nonexisting. Natural freezing of wastewater in those areas may be beneficial for reduction of microorganisms. The aim of this study was to investigate the effect of long-term freezing, and repeated freezing
Jun-Min Guo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 58(11), 6556-6561 (2010-05-15)
A simple colorimetric method for the differentiation of indoleacetic acid (IAA) and indolebutyric acid (IBA) in plant samples is described. The color change is based upon the reaction between the auxins and p-(dimethylamino)benzaldehyde (PDAB, Ehrlich reagent) following the electrophilic substitution
G P Kushto et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 54A(6), 799-819 (1998-07-17)
Results of a normal coordinate analysis based on infrared and Raman spectra of six isotopic forms of 4-(dimethylamino)benzaldehyde are reported (DABA, DABA-CDO, DABA-13CDO, DABA-13CHO, DABA-CHO18O, and DABA-3,5-D). Cs point group symmetry has been applied and all motions except the internal
N T Yatsimirskaya et al.
Analytical biochemistry, 229(2), 249-255 (1995-08-10)
Yields of colored Schiff base products of the reversible condensation of 6-aminopenicillanic and 7-aminocephalosporanic acids with para-dimethylaminobenzaldehyde in a weakly acid aqueous solution strongly increase in the presence of micelles of sodium dodecyl sulfate. The binding constants of reactants and
Produkty
An article regarding the Role of Clostridium perfringens and their detection, identification, and differentiation from Sigma-Aldrich.com
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Dla mikrobiologów najbardziej fundamentalny barwnik został opracowany w 1884 r. przez duńskiego bakteriologa Hansa Christiana Grama.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.
Zobacz wszystko