Kluczowe dokumenty
1.11350
Millipore
Bactident Odczynnik indolowy Kovaca
Available in a practical dropper bottle, for Escherichia coli
Synonim(y):
Roztwór 4-(dimetyloamino)benzaldehydu, odczynnik indolowy według Kovaca, odczynnik indolowy, odczynnik do testów indolowych
About This Item
Kod UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.84
Poziom jakości
opis
Bactident™ E. coli 1.13303
Formularz
liquid (ready-to-use)
okres trwałości
210 days
Właściwości
ready-to-use
skład
(n-Butanol; Hydrochloric acid; 4 dimethylaminobenzaldehyde)
opakowanie
pkg of (1 x 30 ml, Plastic bottle)
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
temp. przejścia
flash point 36 °C
gęstość
0.92 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
environmental
food and beverages
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Opis ogólny
Odczynnik Kovaca jest odczynnikiem biochemicznym składającym się z n-butanolu, kwasu solnego i 4-dimetyloaminobenzaldehydu. Służy do wykrywania mikroorganizmów wytwarzających indol. Tryptofan jest obficie obecny w peptonie trawionym tryptofanem. Niektóre mikroorganizmy mogą rozszczepiać tryptofan, dając kwas pirogronowy, amoniak i indol. Indol reaguje następnie z 4-dimetyloaminobenzaldehydem, tworząc ciemnoczerwony barwnik. Ponieważ tryptofan również reaguje barwnie z 4-dimetyloaminobenzaldehydem, należy go oddzielić od indolu. Osiąga się to poprzez selektywną ekstrakcję indolu butanolem.
Zastosowanie
Odczynnik Bactident Kovac's Indole jest stosowany do wykrywania mikroorganizmów wytwarzających indole w żywności i napojach oraz próbkach środowiskowych. Nadaje się do identyfikacji bakterii E. coli.
Powiązanie
Zastępuje: 1.11350.0007
Komentarz do analizy
Tworzenie indolu
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
+
- Proteus vulgaris ATCC 8427: +
- Enterobacter aerogenes ATCC 13048: -
Inkubacja: 24 godz.; 35 °C; warunki tlenowe.
Odniesienie: Bulion DEV-Tryptofan.
Informacje prawne
BACTIDENT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.
Technical article on Cultivation of Shigella