Merck
QBD11163
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®24-TFP ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C77H131F10N5O37
Masa cząsteczkowa:
1908.86
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
Ester DOTA-tris(kwas)-amido-dPEG ®₂₄-TFP zawiera chelator metalu DOTA-tris(kwas) do znakowania radioaktywnego połączony poprzez hydrofilową przekładkę dPEG z estrem TFP, który może reagować z pierwszorzędową aminą.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD11163-100MG
QBD11163-500MG