Kluczowe dokumenty
QBD11170
DOTA tris(TBE)-amido-dPEG ®23-Maleimide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C83H155N7O33
Masa cząsteczkowa:
1779.15
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
DOTA tris(TBE)-amido-dPEG ®₂₃-Maleimide zawiera chelator metalu DOTA-tris(TBE) do znakowania radioaktywnego i maleimid reagujący z tiolem połączony hydrofilową przekładką dPEG.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)