Kluczowe dokumenty
QBD11166
DOTA-tris(TBE)-amido dPEG ®11-Maleimide
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H107N7O21
Masa cząsteczkowa:
1250.52
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
DOTA-tris(TBE)-amido dPEG ®₁₁-Maleimide zawiera chelator metalu DOTA-tris(TBE) do znakowania radiowego oraz tiolo-reaktywny maleimid połączony hydrofilową przekładką dPEG.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD11166-500MG | |
QBD11166-50MG |