Merck
QBD11152
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®11-bromoacetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H81BrF6N6O23
Masa cząsteczkowa:
1280.06
Kod UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®₁₁-bromoacetamide contains a DOTA-tris(acid) metal chelator for radio-labelling and a thiol reactive bromoacetamide connected by a hydrophilic dPEG spacer.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)