Merck
QBD11162
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®12-TFP ester
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H83F10N5O25
Masa cząsteczkowa:
1380.23
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®₁₂-TFP ester contains a DOTA-tris(acid) metal chelator for radio-labelling connected through a hydrophilic dPEG spacer to a TFP ester which can react with a primary amine.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)