Kluczowe dokumenty
QBD11157
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG ®12-TFP ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O)=O)CC(OC(C)(C)C)=O)CC(OC(C)(C)C)=O)OC(C)(C)C
Klucz InChI
JIHZPJHUMFQXBO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD11157-100MG | |
QBD11157-500MG |