Kluczowe dokumenty
QBD11384
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C159H310N7O65P
Masa cząsteczkowa:
3391.14
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®₂₄-amido-dPEG ®₂₄-DSPE jest blokiem budulcowym miceli z przekładką dPEG dołączoną do chelatora metalu DOTA-tris(acid).
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)