Merck
QBD10015
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG®5-PFP ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H24F10O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
670.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(C(F)=C(C(F)=C1F)F)F)=O)OC2=C(C(F)=C(C(F)=C2F)F)F
Cechy i korzyści
Bis-dPEG®5-PFP ester has 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl (PFP) moiety that allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. The single molecular weight dPEG® spacer (21.7 Å) provides precise distance control between conjugated moieties. PFP ester is more reactive to amines than the NHS ester and are more stable than the NHS esters towards hydrolysis.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)