1.46719
Rambach Agar
Ready-to-Use Chromogenic Culture Medium for the Isolation of Salmonella sp. in 90mm plates
Synonim(y):
Chromogenic Salmonella Agar, Salmonella Isolation Agar acc RAMBACH
About This Item
Polecane produkty
agency
ISO 6579
Poziom jakości
Formularz
(Solid in plate)
okres trwałości
4 mo.
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pkg of (90 mm plate (20 or 100 plates per pack))
pH
7.3 ( in H2O)
Zastosowanie
food and beverages
industrial qc
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Salmonella spp.
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
bacteria, such as Proteus, Pseudomonas, Shigella, S. typhi and S. parathyphi A grow as colourless-yellow colonies.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Protokoły
Norma EN ISO 6579-1 określa wykrywanie Salmonella spp. w próbkach przeznaczonych do spożycia przez ludzi, paszach dla zwierząt i próbkach środowiskowych.
Specifies a horizontal method for the detection of Salmonella spp. in the food production chain.