Kluczowe dokumenty
QBD10551
MAL-dPEG®4-TFP ester
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Polecane produkty
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
grupa funkcyjna
ester
maleimide
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)CCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C24H28F4N2O9/c25-16-15-17(26)23(28)24(22(16)27)39-21(34)4-7-35-9-11-37-13-14-38-12-10-36-8-5-29-18(31)3-6-30-19(32)1-2-20(30)33/h1-2,15H,3-14H2,(H,29,31)
Klucz InChI
LKZRDWRFDOPKGN-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)