Kluczowe dokumenty
926043
Carboxymethyl chitosan
Carboxymethylation >/=80%
Synonim(y):
Karboksymetylochitozan
Poziom jakości
kolor
white to light yellow, light brown
Zastosowanie
Chitozan oferuje niezwykłe właściwości biologiczne, jest szeroko stosowany w dostarczaniu leków i inżynierii tkankowej. Pochodne chitozanu mają unikalne właściwości, w tym biokompatybilność, mukoadhezję, nietoksyczność i zdolność do tworzenia żeli. Ponadto są one odpowiednimi kandydatami do produkcji filmów, tabletek i systemów opartych na nanotechnologii, które mają możliwość produkcji komercyjnej, a także skalowania przemysłowego. Chemiczna modyfikacja łańcuchów CS za pomocą ugrupowań karboksymetylowych zmieni rozpuszczalność w wodzie ze względu na stopień karboksymetylacji. Karboksymetylowe pochodne chitozanu mogą również wchodzić w interakcje z komórkami do zastosowań we wzroście komórek, regeneracji tkanek i gojeniu się ran.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Utilization of carboxymethyl chitosan in cosmetics.
Jimtaisong A, et al.
International Journal of Cosmetic Science, 36, 12?21-12?21 (2014)
Preparation And Antibacterial Effects Of Carboxymethyl Chitosan-Modified Photo-Responsive Camellia Sapogenin Derivative Cationic Liposomes.
Zhang J, et al.
International journal of nanomedicine, 14, 8611?8626-8611?8626 (2019)