Merck
915378
Sigma-Aldrich
AdBrettPhos Pd G6 Br
Synonim(y):
AdBrettPhos OAC precatalyst Br
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H65BrF3O2PPd
Masa cząsteczkowa:
972.34
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Postać
powder or crystals
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Zastosowanie
AdBrettPhos Pd G6 Br is a G6 Buchwald precatalyst. The G6 precatalysts are air-stable, palladium-based oxidative addition complexes (OACs) that offer an alternative to the previously developed classes of palladacycle precatalysts. Unlike previous generations, the bulkiest biarylphosphine ligand precatalysts are readily prepared. These precatalysts have been shown to be effective for many reactions, including C-N, C-O, and C-F cross couplings.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Prekatalizatory Buchwald G6 to utleniające kompleksy addycyjne, które są stabilne termicznie, odporne na powietrze i wilgoć. Aktywacja katalizatora nie wymaga zasady i generuje nieszkodliwe produkty uboczne.