Merck
768928
Sigma-Aldrich
(R)-1,1-Dimethoxy-2-propanol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(2R)-2-Hydroxypropionaldehyde dimethyl acetal, (R)-1,1-Dimethoxy-2-hydroxypropane, (R)-Lactaldehyde dimethyl acetal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Formularz
liquid
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
grupa funkcyjna
acetal
ether
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](O)C(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-6H,1-3H3/t4-/m1/s1
Klucz InChI
PRAYXKGWSGUXQK-SCSAIBSYSA-N
Zastosowanie
(R)-1,1-dimetoksy-2-propanol to chiralny związek organiczny, który jest powszechnie stosowany jako odczynnik w syntezie organicznej. Przykładowo, jest on wykorzystywany w syntezie D-laktoaldehydu, który jest przydatny jako budulec w nowoczesnej biokatalizie do efektywnego rozwoju zarówno wysoce produktywnych, jak i ekologicznych procesów chemicznych.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
50.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)