Merck
930881
Sigma-Aldrich
(cod)Pd(CH2CMe2C6H4)
≥95%
Synonim(y):
Campora’s palladacycle
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.80
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Zastosowanie
(cod)Pd(CH2CMe2C6H4), also referred to as Campora′s palladacycle, is a Pd(II) source with demonstrated use as an air-, moisture-, and thermally stable precursor to palladium oxidative addition complexes (Pd OACs).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)