Merck
931586
Sigma-Aldrich
(P(t-Bu)3)Pd(4-CF3-C6H4)(Br)
Synonim(y):
Bromo[tris(1,1-dimethylethyl)phosphine][4-(trifluoromethyl)phenyl]palladium, P(t-Bu)3 Pd G6 Br
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H31BrF3PPd
Masa cząsteczkowa:
533.74
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.21
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Pd]([P](C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
Zastosowanie
(P(t-Bu)3)Pd(4-CF3-C6H4)(Br) is an oxidative addition complex that exhibits all of the same advantages of previous generations of Buchwald precatalysts.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)