Merck
KITALYSIS-RCM
Sigma-Aldrich
KitAlysis High-Throughput Medium (5, 6, 7) Ring Closing Metathesis Reaction Screening Kit - Pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Zestaw przesiewowy do metatezy z zamknięciem pierścienia. Przewodniki użytkownika krok po kroku oraz arkusze Excela z eksperymentami do pobrania znajdują się w poniższych hiperłączach.
Step-by-Step Guide for Ring Closing Metathesis/Cross Metathesis Reaction Screening Kit
Plik excel do pobrania
Każdy zestaw zawiera 2 konfigurowalne zestawy do badań przesiewowych, które zawierają następujące elementy:
  • Wstępnie zważone katalizatory 6x4 w szklanych mikrofiolkach z mieszadłami i matą zamykającą.
  • Po 2 ampułki (2 ml) z ClPh, PhMe, i-PrOAc, Me-THF i TFA.
  • 1 folia zastępcza do 24-dołkowych bloków reakcyjnych KitAlysis.
  • 4 puste fiolki po roztworze podstawowym substratu z mieszadłami.
  • 1 wzorzec wewnętrzny.
Monitoruj postęp reakcji za pomocą TLC-MS, postępując zgodnie z tym protokołem
Najlepiej stosować z KitAlysis Benchtop Inertion Box i 24-dołkowym blokiem reakcyjnym (sprzedawanymi oddzielnie).
Cechy i korzyści
  • Zaprojektowany i przetestowany przez chemików syntetycznych.
  • Łatwe równoległe prowadzenie reakcji w 24 mikroskalach.
  • Reakcje 20 μmol z 1 μmol katalizatora (5 mol%), stężeniem 0,2 M i opcjonalnym dodatkiem TFA.
  • Konfigurowalny i możliwy do pobrania szablon Excel do szybkich obliczeń i łatwego włączenia do elektronicznych notatników laboratoryjnych.
Informacje prawne
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • SnapIT Ampule Opener, Regular, for 1-2ml, 5-10ml, 10-15ml ampoules 1 EA
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 569747Grubbs Catalyst® M204, Umicore 3 µmolKarta charakterystyki
  • 569755Hoveyda-Grubbs Catalyst® M720, Umicore, 97% 3 µmolKarta charakterystyki
  • 579726Grubbs Catalyst® M102, Umicore, 97% 3 µmolKarta charakterystyki
  • 682365Grubbs Catalyst® M207, Umicore 3 µmolKarta charakterystyki
  • 682373Hoveyda-Grubbs Catalyst® M721, Umicore 3 µmolKarta charakterystyki
  • 729345Hoveyda-Grubbs Catalyst® M722, Umicore 3 µmolKarta charakterystyki
  • 900519Isopropyl acetate, anhydrous, ZerO2®, ≥99.6% 8 mLKarta charakterystyki
  • 9005202-Methyltetrahydrofuran, anhydrous, contains 250 ppm BHT as stabilizer, ZerO2®, ≥99.0% 8 mLKarta charakterystyki
  • 900521Chlorobenzene, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLKarta charakterystyki
  • 900522Toluene, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLKarta charakterystyki
  • Z118850Spinbar® magnetic stirring fleas, red, L 10 mm, diam. 3 mm 1 EAKarta charakterystyki
Zobacz wszystko (11)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High-Throughput Experimentation in Catalysis and Materials Science.
Gordillo A, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2014)
Scientist-Led High-Throughput Experimentation (HTE) and Its Utility in Academia and Industry.
Schmink JR, et al.
Aldrichimica Acta, 46, 71-80 (2013)
Spencer D Dreher et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(29), 9257-9259 (2008-06-28)
Microscale parallel experimentation was used to discover three catalyst systems capable of coupling secondary organotrifluoroborates with sterically and electronically demanding aryl chlorides and bromides. The ensuing results represent the first comprehensive study of alkylboron coupling to aryl chlorides and, in
Karl D Collins et al.
Nature chemistry, 6(10), 859-871 (2014-09-23)
New organic reactivity has often been discovered by happenstance. Several recent research efforts have attempted to leverage this to discover new reactions. In this Review, we attempt to unify reported approaches to reaction discovery on the basis of the practical
Produkty
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
Protokoły
Catalyst screening, KitAlysis™ High-Throughput Screening Kits, Thin layer chromatography (TLC), parallel analysis, parallel synthesisigh-Throughput Buchwald-Hartwig Amination Reaction Screening Kit, TLC-MS analysis
Powiązane treści
Projektowanie i optymalizacja reakcji chemicznych w syntezie organicznej ma na celu precyzyjną zmianę parametrów reakcji w celu osiągnięcia optymalnych wyników w znajdowaniu ścieżek do cząsteczek docelowych.
Projektowanie i optymalizacja reakcji chemicznych w syntezie organicznej ma na celu precyzyjną zmianę parametrów reakcji w celu osiągnięcia optymalnych wyników w znajdowaniu ścieżek do cząsteczek docelowych.
Chemical reaction design and optimization in organic synthesis aims to precisely alter reaction parameters to achieve optimum results in finding pathways to target molecules.