Merck
900519
Sigma-Aldrich
Isopropyl acetate
greener alternative
anhydrous, ZerO2®, ≥99.6%
Synonim(y):
IPrOAc, Octan izopropylu ZerO2®, Odgazowany octan izopropylu o niskiej zawartości tlenu
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Beilstein:
1740761
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.01
bp:
85-91 °C (lit.)
klasa czystości
ZerO2®
Poziom jakości
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
47 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.6%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
894 °F
jakość
anhydrous
granice wybuchowości
1.8 %, 37 °F
8 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.1% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
gęstość
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Klucz InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem "Bezpieczniejszych rozpuszczalników i środków pomocniczych". Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Produkty ZerO2 są rygorystycznie odgazowywane za pomocą gazu obojętnego o wysokiej czystości, dzięki czemu rozpuszczalniki i roztwory (bezwodne, jeśli określono) mają bardzo niską zawartość tlenu resztkowego.
Informacje prawne
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)