Merck
306991
Sigma-Aldrich
Isopropyl butyrate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CO2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
6 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.393 (lit.)
tw
130-131 °C (lit.)
gęstość
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-7(8)9-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
FFOPEPMHKILNIT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Isopropyl butyrate is an electroantennographic detection (EAD) active compound that was identified by GC-mass spectrometry. It is attractive to both sexes of West Indian fruit fly, Anastrepha obliqua (Macquart) (Diptera: Tephritidae).
Zastosowanie
Isopropyl butyrate was used as intravaginal taggant in the study of "breath test" for vaginal gel use.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Timothy E Morey et al.
Journal of clinical pharmacology, 53(1), 103-111 (2013-02-13)
Adherence to microbicide gel use is critical to optimizing effectiveness in preventing human immunodeficiency virus transmission. The authors hypothesized that ester taggants added to vaginal gels would generate exhaled alcohol and ketone metabolites and provide a "breath test" for vaginal
Leopoldo Cruz-López et al.
Journal of chemical ecology, 32(2), 351-365 (2006-03-24)
Nonirradiated males and females of Anastrepha obliqua (Macquart) were attracted to and landed more frequently on ripe fruits of Spondias mombin L. than on artificial fruit in wind tunnel bioassays. Porapak Q volatile extracts of S. mombin were also attractive
Jorge Toledo et al.
Journal of economic entomology, 102(6), 2072-2077 (2010-01-15)
Previous studies have shown that a nine-component blend (ethyl butyrate, isopropyl butyrate, hexan-1-ol, propyl butyrate, isobutyl butyrate, ethyl hexanoate, isopentyl butyrate, ethyl benzoate, and ethyl octanoate) isolated from Spondias mombin L. (Anacardiaceae) fruit are attractive to both sexes of West