Merck
291838
Sigma-Aldrich
Propyl butyrate
99%
Synonim(y):
n-Propyl-n-butanoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Beilstein:
1745552
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
gęstość
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
HUAZGNHGCJGYNP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The effects of thermal and nonthermal processing methods on apple cider quality and consumer acceptability.
Choi LH and Nielsen SS
Journal of Food Quality, 28(1), 13-29 (2005)
Jorge Montesinos et al.
Brain, behavior, and immunity, 45, 233-244 (2014-12-09)
The adolescent brain undergoes important dynamic and plastic cell changes, including overproduction of axons and synapses, followed by rapid pruning along with ongoing axon myelination. These developmental changes make the adolescent brain particularly vulnerable to neurotoxic and behavioral effects of
Amila M Devasurendra et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(29), 24955-24963 (2017-07-05)
Pyrrole was covalently bonded to 1-methyl and 1-benzylimidazolium ionic liquids (ILs) via an N-substituted alkyl linkage to prepare electropolymerizable IL monomers with excellent thermal stability. The methylimidazolium IL, [pyrrole-C