Kluczowe dokumenty
294675
trans-2,cis-6-Nonadienal
95%
Synonim(y):
Violet leaf aldehyde
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
94-95 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3-,8-7+
Klucz InChI
HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?