Kluczowe dokumenty
W358002
cis-6-Nonenal
≥95%, FG
Synonim(y):
(Z)-non-6-enal
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
87 °C/19 mmHg (lit.)
gęstość
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cucumber; green; melon; waxy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)CCCC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,9H,2,5-8H2,1H3/b4-3-
Klucz InChI
RTNPCOBSXBGDMO-ARJAWSKDSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Anti-Methanogenic Traits of Safflower Oil Compounds Against Methyl-Coenzyme M Reductase Receptor in Equines: An In Silico Docking Analysis.: This study explores the potential of cis-6-Nonenal as a compound in safflower oil that exhibits anti-methanogenic properties. The in silico docking analysis highlights its application in reducing methane emissions in equines, contributing to environmental sustainability and agricultural practices (Khusro et al., 2022).
- The formation of highly oxidized multifunctional products in the ozonolysis of cyclohexene.: This research investigates the role of cis-6-Nonenal in the formation of highly oxidized multifunctional products during the ozonolysis of cyclohexene. The study provides insights into atmospheric chemistry and the processes involved in the formation of secondary organic aerosols, which have implications for air quality and climate change (Rissanen et al., 2014).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W358002-100G-K | 4061837835698 |
W358002-1KG | |
W358002-1KG-K | 4061837536908 |
W358002-100G | |
W358002-200G | |
W358002-25G | |
W358002-25G-K | 4061837835704 |
W358002-80G | |
W358002-SAMPLE | |
W358002-SAMPLE-K | 4061837536915 |