Merck
W340399
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl hexanoate
natural, ≥95%, FG
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.30
Numer FEMA:
3403
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
9.271
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
tw
115 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; waxy; fruity; tropical
ciąg SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h5,7H,3-4,6,8-11H2,1-2H3/b7-5-
Klucz InChI
RGACQXBDYBCJCY-ALCCZGGFSA-N
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)