Kluczowe dokumenty
W256102
cis-3-Hexenal solution
50% in triacetin, stabilized
Synonim(y):
(Z)-3-hexenal solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
zawiera
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
stężenie
50% in triacetin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.44
bp
20 °C/0.2 mmHg
gęstość
0.982 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; fatty; green; fruity
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC\C=C/CC=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
Klucz InChI
GXANMBISFKBPEX-ARJAWSKDSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
96.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
35.55 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?