Merck
W256218
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexen-1-ol
≥95%, FCC, FG
Synonim(y):
(E)-hex-2-en-1-ol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH=CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Numer FEMA:
2562
Beilstein:
1719709
Numer WE:
Nr Rady Europy:
69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.020
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
gęstość
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fresh; grassy; green; leafy
ciąg SMILES
[H]\C(CO)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4+
Klucz InChI
ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
trans-2-Hexen-1-ol is one of the key volatile constituents of green leaf volatiles(GLV) that can act as an attractant to various insects. It occurs naturally in apricots and kiwi fruit.
Działania biochem./fizjol.
Taste at 2.0-9.0 ppm
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Influence of osmotic dehydration and freezing on the volatile profile of kiwi fruit.
Talens P, et al.
Food Research International, 36(6), 635-642 (2003)
SPME?GC?MS detection of volatile compounds in apricot varieties.
Gokbulut I & Karabulut I.
Food Chemistry, 132(2), 1098-1102 (2012)
Green leaf volatiles enhance aggregation pheromone of boll weevil, Anthonomus grandis.
Dickens JC.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 52(3), 191-203 (1989)
Isaac Armendáriz-Castillo et al.
BioMed research international, 2019, 1386710-1386710 (2020-01-18)
Many studies, comparing the health associated risks of electronic cigarettes with conventional cigarettes focus mainly on the common chemical compounds found between them. Review chemical compounds found exclusively in electronic cigarettes and describe their toxic effects, focusing on electronic-cigarette-only and
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 41-41 (1999)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W256218-1KG
W256218-1KG-K4061837515361
W256218-8KG-K4061837800290
W256218-SAMPLE-K4061837515378
W256218-250G
W256218-250G-K4061837800283
W256218-8KG
W256218-SAMPLE