Merck
W338818
Sigma-Aldrich
2-Tridecanone
≥96%, FG
Synonim(y):
Methyl undecyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.34
Numer FEMA:
3388
Beilstein:
1757402
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11194
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.103
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
134 °C/10 mmHg (lit.)
263 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
gęstość
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
coconut; dairy; fatty; waxy; earthy
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Tridecanone occurs naturally in the glandular trichomes of Lycopersicon hirsutum f. glabratum, a wild tomato species. This allelochemical is responsible for its insecticidal resistance against Lepidopterous larvae and Heliothis zea.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
2?tridecanone, tomatoes and Heliothis zea: potential incompatibility of plant antibiosis with insecticidal control.
Kennedy GG, et al.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 35(3), 305-311 (1984)
Toxicity studies of analogs of 2-tridecanone, a naturally occurring toxicant from a wild tomato.
Dimock MB, et al.
Journal of Chemical Ecology, 8(5), 837-842 (1982)
2-Tridecanone: a naturally occurring insecticide from the wild tomato Lycopersicon hirsutum f. glabratum
Williams WG, et al.
Science, 207(4433), 888-889 (1980)
E A Chatzivasileiadis et al.
Experimental & applied acarology, 25(9), 717-730 (2002-09-11)
Earlier studies of resistance to the tomato toxin 2-tridecanone revealed similar levels of resistance among tomato and cucumber strains of Tetranychus urticae, whereas we anticipated the tomato strains to have a higher resistance. Between-strain differences, however, may be concealed by
E A Chatzivasileiadis et al.
Experimental & applied acarology, 23(12), 1011-1021 (2000-03-29)
In this study we assessed the dynamic changes of 2-tridecanone in a herbivorous mite (Tetranychus urticae) on tomato (Lycopersicon esculentum, cv. 'Moneymaker'), a plant with methyl ketones in the tetracellular tips of the glandular trichomes (Type VI). We showed that
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W338818-100G-K4061837807480
W338818-1KG
W338818-4KG
W338818-4KG-K4061837807503
W338818-100G
W338818-1KG-K4061837807497
W338818-800G
W338818-8KG
W338818-8KG-K
W338818-SAMPLE
W338818-SAMPLE-K4061837535994