Kluczowe dokumenty
172839
2-Tridecanone
99%
Synonim(y):
Methyl undecyl ketone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
134 °C/10 mmHg (lit.)
263 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
gęstość
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?