Merck
W438700
Sigma-Aldrich
2-Pentylthiophene
≥98%, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.27
Numer FEMA:
4387
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
15.096
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
skład
May contain triglycerol and tert-Butyl methyl ether
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; meaty
ciąg SMILES
[s]1c(ccc1)CCCCC
InChI
1S/C9H14S/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
Klucz InChI
NOYVOSGVFSEKPR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Informacje prawne
For R&D use and/or Food Manufacture Only.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W438700-100G-K4061835514687
W438700-1KG-K4061835536825
W438700-SAMPLE-K4061835508082